Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ de classe A avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.
57.00€ - 775.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre |
Certifications/Conformité | ISO 4788 |
Classe | Classe A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15333534
|
Pyrex
3212/04 |
10 ml |
57.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15717957
|
Pyrex
3212/14 |
500 ml |
775.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15737947
|
Pyrex
3212/06 |
25 ml |
302.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15737957
|
Pyrex
3212/16 |
1 000 ml |
685.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15757947
|
Pyrex
3212/08 |
50 ml |
66.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15757957
|
Pyrex
3212/18 |
2 000 ml |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15777947
|
Pyrex
3212/10 |
100 ml |
87.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15797947
|
Pyrex
3212/12 |
250 ml |
530.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes à la norme ISO 4788
- Munie d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Pied hexagonal robuste en verre
Specifications
Hexagonale | |
Verre | |
Classe A | |
Polyéthylène |
Bouteille graduée | |
ISO 4788 | |
Bouchon en PE |