Learn More
Flacons de milieux ronds à col large en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et aux températures élevées et conforme aux normes ISO 479. Les flacons à col large en verre borosilicaté Pyrex™ sont dotés d’un épaulement incliné pour un versement régulier. Les graduations et la pastille de marquage blanches permettent d’évaluer facilement le volume. Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot sur www.scilabware.com.
56.70€ - 380.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333504
|
Pyrex
1517/01 |
25 ml |
134.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343504
|
Pyrex
1517/02 |
50 ml |
76.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353504
|
Pyrex
1517/04 |
100 ml |
56.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15757927
|
Pyrex
1517/05 |
150 ml |
64.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363504
|
Pyrex
1517/06 |
250 ml |
68.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373504
|
Pyrex
1517/08 |
500 ml |
140.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383504
|
Pyrex
1517/10 |
1000 ml |
158.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393504
|
Pyrex
1517/12 |
2000 ml |
380.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15777927
|
Pyrex
1517/14 |
3 500 ml |
132.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303514
|
Pyrex
1517/16 |
5000 ml |
177.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313514
|
Pyrex
1517/18 |
10 000 mL |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacons fournis sans bouchon ni bague anti-goutte
- Épaulement incliné pour un versement régulier
- Graduations et pastille de marquage blanches
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
Spécification
Transparent | |
ISO 4796 | |
Autoclavables | |
Oui | |
Rond |
Verre borosilicaté | |
Non | |
Reusable | |
Large | |
Media Bottle |