Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre. Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et bague anti-goutte offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
152.00€ - 983.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11962619
|
Pyrex
1516/01D |
25 ml |
213.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11972619
|
Pyrex
1516/02D |
50 ml |
226.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11982619
|
Pyrex
1516/04D |
100 ml |
192.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15727927
|
Pyrex
1516/05D |
150 ml |
152.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11992619
|
Pyrex
1516/06D |
250 ml |
252.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11902629
|
Pyrex
1516/08D |
500 ml |
293.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11912629
|
Pyrex
1516/10D |
1000 ml |
396.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11922629
|
Pyrex
1516/12D |
2000 ml |
841.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15747927
|
Pyrex
1516/14D |
3 500 ml |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12094637
|
Pyrex
1516/16D |
5000 ml |
539.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12094717
|
Pyrex
1516/18D |
10 000 mL |
902.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10670191
|
Pyrex
1516/20D |
15 000 mL |
440.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12643796
|
Pyrex
1516/22D |
20 000 mL |
983.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Mélangez et stockez une large gamme de milieux de culture avec ces flacons de réactif en verre.Les flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PP et anneau de versement offrent une haute résistance chimique et possèdent des épaulements inclinés pour un versement régulier.
- Flacons complets avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
- Graduations et pastille de marquage blanches
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
- Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Reusable | |
Large | |
Flacon de réactif | |
Bouchon à vis |
Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture | |
ISO 4796 | |
Autoclavable | |
Oui | |
Rond | |
Polypropylène |