Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
15,000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Description
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons de réactifs en verre borosilicaté.Les flacons de réactifs en verre borosilicaté Pyrex™ supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C et possèdent une excellente résistance chimique.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 15,000 mL |
À utiliser avec (application) | Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc |
Matériau | Borosilicate Glass |
Nb par paquet | 1/PK |
Couleur de bouchon | Black |
Certifications/Conformité | ISO 4796-1 |
Closure Included | Yes |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Hauteur (métrique) | 460 mm |