Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
15,000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Description
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons de réactifs en verre borosilicaté.Les flacons de réactifs en verre borosilicaté Pyrex™ supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C et possèdent une excellente résistance chimique.
- Conforme à la norme ISO 4796-1
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente résistance aux attaques chimiques et aux températures élevées
- Fournis avec des bouchons à vis en PBT dotés d’un disque d’étanchéité revêtu de PTFE
- Autoclavables
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
À utiliser avec (application) | Conviennent idéalement au stockage de réactifs, d’étalons analytiques et de milieux de culture, etc. |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
Nb par paquet | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | ISO 4796-1 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 80 mm |