Learn More
Capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ et conformes aux normes DIN 12336. Les capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™ sont très résistantes à l’érosion chimique et aux chocs thermiques. Le fond plat à côtés incurvés et le bec verseur assurent une manipulation aisée et empêchent les déversements.
Marque: Pyrex 1450/14D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12336
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Haute résistance à l’érosion chimique et aux chocs thermiques
- Base plate
- Côtés incurvés avec bec verseur
Spécification
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Capsule d’évaporation | |
140 mm |
600 ml | |
Rond | |
80 mm |