Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec col en verre rodé Quickfit
Cultivez des cultures et stockez d’autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre. Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise en verre QuickFit™ est robuste et est fourni dans une variété de tailles.
Marque: Pyrex 1132/26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cultivez des cultures et stockez d'autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre.Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™, doté d'une prise en verre QuickFit™, est robuste et fourni dans une variété de tailles.
- Conforme à la norme ISO 4797
- Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
- Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
Spécification
DIN 12387 | |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
208 mm | |
29/32 | |
Oui |
1000 ml | |
Oui | |
Conique | |
Oui | |
131 mm |