Learn More
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte
Code produit. 15547190
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
1 000 ml
20 000 mL
250 ml
2 000 ml
3 500 ml
500 ml
5 000 ml
Hauteur (métrique):
105 mm
152 mm
222 mm
252 mm
271 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de température et de résistance chimique éprouvées.
En verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de résistance thermique et chimique éprouvées.
  • Flacons complets avec bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte
  • Le filetage GLS 80™ permet un accès accru par rapport aux flacons GL 45 facilitant le remplissage et le versement
  • Idéals pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides de plus grande taille
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot disponible au téléchargement
  • Graduations en émail blanc et pastille de marquage
  • Autoclavables
  • Les bouchons à vis et les bagues anti-goutte peuvent supporter des températures allant jusqu’à 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Liquides visqueux, pâtes, poudres, granulés et solides de plus grande taille
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10/boîte
Graduations Blanc
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 252 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Diamètre (métrique) 136 mm