Learn More
Pyrex™ Flacon Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™
Contient quatre renfoncements pour mélanger le contenu de façon uniforme et sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ peuvent supporter plusieurs cycles d’autoclave.
Marque: Pyrex™ 1134/12
144.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclave.
- Idéal pour la préparation des cultures
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Doté de 4 renfoncements de baffle pour une agitation constante et optimale
- Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
Spécification
Conique ; style : Erlenmeyer | |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
222 mm | |
Conique | |
Étroit |
1000 ml | |
Préparation de cultures | |
Étroit | |
Autoclavables | |
129 mm |