Learn More
Pyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.30€ - 281.00€
Identifiants chimiques
CAS | 129-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
Numéro MDL | MFCD00004136 |
Clé InChI | BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene |
CID PubChem | 31423 |
ChEBI | CHEBI:39106 |
Nom IUPAC | pyrène |
SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10673132
|
Thermo Scientific
180830250 |
25 g | Flacon en verre |
34.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245101
|
Thermo Scientific Acros
180831000 |
100 g | Flacon en verre |
81.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10465755
|
Thermo Scientific Acros
180835000 |
500 g | Flacon en verre |
281.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
129-00-0 | |
202.25 | |
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N | |
31423 | |
pyrène |
C16H10 | |
MFCD00004136 | |
benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene | |
CHEBI:39106 | |
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2 |
Spécification
Pyrene | |
148°C to 152°C | |
393°C | |
Authentique | |
C16H10 | |
05,693 | |
15,8074 | |
Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride | |
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2 | |
202.25 | |
CHEBI:39106 | |
98% |
129-00-0 | |
Vert-jaune à jaune | |
210°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004136 | |
04,414 | |
benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene | |
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N | |
pyrène | |
31423 | |
202.25 | |
Cristaux ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-927-3
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Pyrene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only