Learn More
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
164.00€ - 733.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19847-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.542 |
Numéro MDL | MFCD00792886 |
Clé InChI | TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g |
CID PubChem | 88279 |
Nom IUPAC | Chlorure de pyrazine-2-carbonyle |
SMILES | C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50418.03 |
1 g |
164.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50418.06 |
5 g |
733.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyrazine-2-carbonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de pyrazine-2-carbonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et l’humidité.
Identifiants chimiques
19847-10-0 | |
142.542 | |
TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N | |
88279 | |
C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl |
C5H3ClN2O | |
MFCD00792886 | |
2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g | |
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle |
Spécification
Pyrazine-2-carbonyl chloride | |
C5H3ClN2O | |
UN3261 | |
2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g | |
TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle | |
88279 | |
≥90% |
19847-10-0 | |
MFCD00792886 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl | |
142.542 | |
142.55 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-367-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only