Learn More
Cole-Parmer™ Robinets d’arrêt et collecteurs Luer en plastique
Régulez le débit sans aucune fuite à l’aide de ces raccords. Les robinets d’arrêt et les collecteurs en plastique Luer Cole-Parmer™ sont disponibles avec un corps en PVDF naturel et un insert en polypropylène, ou avec une structure en PVDF entièrement noir.
Marque: Cole-Parmer™ 31200-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Robinets d’arrêt en PVDF naturel disponibles dans des configurations à 2 ou 3 sens
- Les robinets d’arrêt en PVDF noirs sont à 1 sens
Spécification
PVDF | |
Adaptateur pour tubulure |