Learn More
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.45 μm
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods.
202.00€ - 477.00€
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Contenu et stockage | Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. |
Conditions d’expédition | Room Temperature |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Porosité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Porosité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11804131
|
Thermo Scientific™
88585 |
10 x 10 cm | Feuille | 0,45 μm | 10 Mini-gel Blots |
202.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10617354
|
Thermo Scientific™
88518 |
26,5 cm x 3,75 m | Rouleau | 0,45 μm | ≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm) |
477.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods. The 0.45-μm pore size make these membranes well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for transfer of proteins >10 kDa. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol.
Features include:
• Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
• Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, chemiluminescence, and radiolabeling
• High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance proteins
Spécification
PVDF | |
0,45 μm | |
Conservez les membranes à plat à température ambiante, à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores. | |
Room Temperature |