Learn More
Masterflex™ Raccord union cannelé droit en PVDF
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -62°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Max. Operating Temperature (Metric) | 129°C |
Type de produit | Raccord union cannelé droit |
Spécification
PVDF | |
10/boîte | |
Raccord union cannelé droit |
-62°C | |
129°C |