Learn More
Masterflex™ Réducteur concentrique en PVDF pour application sanitaire
Maintenez des conditions sanitaires optimales pour vos procédés tout en diminuant le diamètre
Marque: Masterflex™ 31808-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
- Excellente résistance chimique.
- Faibles caractéristiques de lixiviation.
- Les réducteurs concentriques diminuent le diamètre vers le centre, formant ainsi un cylindre conique.
- Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété.
- Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément.
Spécification
Réducteur concentrique en PVDF pour application sanitaire, taille de pince 2 po x 1 1/2 po | |
PVDF | |
-40deg;C | |
2 po x 1 1/2 po | |
150 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union | |
138°C |
Connexion sanitaire | |
–40deg;F | |
Excellente résistance chimique | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
280°F |