Learn More
Masterflex™ Pince sanitaire en PVDF
Maintenez des conditions sanitaires optimales pour vos procédés tout en diminuant le diamètre
Marque: Masterflex™ 31811-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
- Excellente résistance chimique.
- Faibles caractéristiques de lixiviation.
- Les réducteurs concentriques diminuent le diamètre vers le centre, formant ainsi un cylindre conique.
- Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété.
- Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément.
Spécification
Pince sanitaire PVDF, 3/4 po. Mini | |
PVDF | |
-40deg;C | |
3/4 po | |
150 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union | |
138°C |
Connexion sanitaire | |
–40deg;F | |
Offre une très bonne résistance chimique | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
280°F |