Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en PVDF
Les raccords filetés permettent de réaliser un circuit de liquide permanent
Marque: Masterflex™ 30623-46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
- Bonne résistance chimique
- Taré à 200psi à 77°F (25°C)
- Utilisable de -40 à +200°F (-40 à +93°C)
Spécification
Raccord de réduction | |
Non autoclavable | |
Raccords 6 | |
Oxyde d’éthylène |
Connecteur NPT(M) | |
PVDF | |
1/2 x 1/8 po NPT(M) | |
1/2 x 1/8 po NPT(M) |