Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 8 ports
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
Marque: Cole-Parmer™ 31523-53
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en PVDF durable.
- Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
- Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Collecteur | |
8,75 in | |
–65°F | |
1/2 po × 3/8 po | |
NPT(F) 3/8 po | |
1,5 in | |
1,5 in | |
230°F |
PVDF | |
22,23 cm | |
-54°C | |
NPT(F) 1/2 po | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
110°psi | |
110°C |