Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en PVDF avec embouts cylindriques droits
Ces connecteurs de tuyaux stérilisables doivent être utilisés avec des tuyaux de différentes tailles.
Marque: Buerkle™ 8710-0008
10.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à une température maximale de 160°C
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
7 à 9 mm | |
PVDF | |
10 | |
Stérilisable | |
Transparent |
Connecteur de tuyaux | |
Autoclavables | |
Tuyau de 7 à 9 mm | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Droit | |
160°C |