Learn More
Buerkle™ Fish-Clip en PVDF
Le Fish-Clip Buerkle™ en PVDF peut être utilisé pour une agitation douce dans n’importe quel type de récipient tel que les béchers, les flacons, les flacons Erlenmeyer et les flacons à fond rond.
Marque:  Buerkle™ 8280-0008
Code produit. 10590882
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
L’agitateur magnétique n’est pas fourni.
Description
Description
  • En PEHD, autoclavable, excellente résistance chimique
  • Rotor de 15 mm Ø
  • Étanche au gaz
  • Tige de support de 250 mm de longueur
  • Barreau d’agitation inclus
Spécification
Spécification
Rouge
Utilisé avec les cultures cellulaires, les milieux abrasifs et autres liquides sensibles au stress mécanique pour mélanger doucement à l’aide d’un fish-clip
250 mm
Fish-clip
Béchers, flacons, Erlenmeyer et flacons à fond rond
Barre d’agitation de 8 mm de diamètre
160°C