Learn More
Buerkle™ Fish-Clip en PVDF
Le Fish-Clip Buerkle™ en PVDF peut être utilisé pour une agitation douce dans n’importe quel type de récipient tel que les béchers, les flacons, les flacons Erlenmeyer et les flacons à fond rond.
Marque: Buerkle™ 8280-0006
Alert:
L’agitateur magnétique n’est pas fourni.
Description
- En PEHD, autoclavable, excellente résistance chimique
- Rotor de 15 mm Ø
- Étanche au gaz
- Tige de support de 250 mm de longueur
- Barreau d’agitation inclus
Spécification
Bleu | |
Utilisé avec les cultures cellulaires, les milieux abrasifs et autres liquides sensibles au stress mécanique pour mélanger doucement à l’aide d’un fish-clip | |
250 mm | |
Fish-clip |
Béchers, flacons, Erlenmeyer et flacons à fond rond | |
Barreau d’agitation de 6 mm de diamètre | |
1 Ea. | |
PVDF |