Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en PVDF
Ces connecteurs en T garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en T cylindriques en PVDF Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
12.05€ - 22.75€
Spécification
Type de produit | Connecteur en T |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10056341
|
Buerkle™
8711-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
12.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882303
|
Buerkle™
8711-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
16.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11852313
|
Buerkle™
8711-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
16.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10086251
|
Buerkle™
8711-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
17.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10780812
|
Buerkle™
8711-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
22.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10056331
|
Buerkle™
8711-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
22.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PVDF
- Résistance à une température maximale de +160°C max.
- Stérilisable
Spécification
Connecteur en T | |
Autoclavables | |
10/boîte, 20/taille | |
T cylindrique | |
160°C |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PVDF | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent |