Learn More
Deutsch Neumann™ Poires à vide et à pression
Avec vannes à vide et à pression en PE. Les poires à vide et à pression Deutsch Neumann™ sont fabriquées en PVC souple.
Marque: Deutsch Neumann™ 4300001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De couleur marron rougeâtre
- Avec connecteurs rigides
- Les soupapes antiretour assurent un débit unidirectionnel
Spécification
Marron | |
PVC | |
Poire de pression à vide | |
Pour appareil Orsat |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Poires à vide et à pression > Poire de pression à vide
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu