Learn More
Brand™ Tubulure en PVC, 2 mm
Une bonne flexibilité et une bonne résistance chimique font de cette tubulure une solution idéale pour une utilisation avec des ensembles d’appareils.
Marque: Brand™ 143255
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau particulièrement haut de gamme, fabriqué selon une norme de première classe
- Autoclavables à 121°C
- Unité d’emballage de 20 mètres
Spécification
Tubulures en plastique | |
2 mm | |
4 mm | |
20 m |
Autoclavable | |
PVC | |
1 mm |