Learn More
Welch Ilmvac™ Tuyau en PVC avec spirale de support
Marque:  Welch Ilmvac™ 710058
Code produit. 10649772
Spécification
16 mm
23 mm
1 unité
PVC
100 cm
Tuyau avec spirale de support
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Welch Ilmvac™ Tuyau en PVC avec spirale de support > Longueur : 1 m