Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité à verres en polycarbonate et monture en PVC
Sentez le confort d’une vue panoramique grâce aux lunettes de sécurité à verre en polycarbonate et monture en PVC Bollé Protection™.
14.20€ - 20.05€
Spécification
Certifications/Conformité Norme européenne
Lens Material Polycarbonate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
13178756
Afficher les documents Détails de la promotion
Bollé Safety
RUSHPSI
Transparents
14.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12649200
Afficher les documents Détails de la promotion
Bollé Safety
RUSHDPI
HD transparent
20.05€
1 pièce
En stock
Description
  • Vue panoramique
  • Protection supérieure
  • Plaquettes de nez réglables anti-glisse
  • Branches anti-glisse
Spécification
Spécification
Norme européenne
Polycarbonate