Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en PVC
La pince à flacon en PVC OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
Marque: OHAUS™ 30400102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue en PVC
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
Pince à flacons | |
PVC | |
Flacon de 1000 ml | |
Pince à flacon PVC 1 000 ml |