Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
Marque: Gilson™ F117969
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
Spécification
Tubulure d’extension | |
3,18 mm | |
4,8 mm | |
Pour têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
Faible | |
94°C |
Autoclavables | |
PVC | |
300 cm | |
Usage général | |
47°ml/min | |
Transparent |