Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
Marque: Gilson™ F117968
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- PVC
Especificaciones
Tubulure d’extension | |
2,79 mm | |
4,5 mm | |
Pour têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
Faible | |
94°C |
Autoclavables | |
PVC | |
300 cm | |
Usage général | |
39°ml/min | |
Transparent |