Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide manuelle
Produisez jusqu’à 25 po Hg de vide ou testez les fuites de pression avec cette pompe à vide. Les pompes à vide manuelles Cole-Parmer™ sont étanches et auto-lubrifiées pour une longue durée de vie sans entretien.
Marque:  Cole-Parmer™ 79301-11
Code produit. 11770009
  • 170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Produisez jusqu’à 25 po Hg de vide ou testez les fuites de pression avec cette pompe à vide. Les pompes à vide manuelles Cole-Parmer™ sont étanches et auto-lubrifiées pour une longue durée de vie sans entretien.
  • Le vacuomètre est gradué en centimètres et en pouces de mercure
  • La gâchette intégrée vous permet d’évacuer le vide sans déconnecter la pompe
  • Le PVC est léger et facile à manipuler
Spécification
Spécification
0,85 bars
16 ml/pistons
191 mm
Pompe à vide
Corps en PVC, robinet en PTFE/Polycarbonate
241 mm
51 mm
0,85 bars