Learn More
Labconco™ Armoires de sécurité biologique Purifier™ Cell Logic™+ de classe II A2 avec Scope-Ready et Temp-Zone avec socle, modèles internationaux
Armoires à risque biologique prêtes à l’emploi et dotées d’une conception ergonomique avancée, excellentes pour le confort et la fonctionnalité de l’utilisateur
24100.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Type A2 |
Modèle | Purifiertrade; Cell Logictrade;+ |
Niveau sonore | lt; 63 dB |
Prises | 2, Deux |
Product Code | Brand | Largeur (impériale) intérieure | Type de bouchon | Prises | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Largeur (impériale) intérieure | Type de bouchon | Prises | Price | Quantity & Availability | |||
16555700
|
Labconco™
342591131 |
5 pi | Schuko 230 V | 2, Deux |
24100.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Caractéristiques de tous les modèles :
- Moteur à commutation électronique (ECM)
- Système de surveillance du débit d’air constant (CAP)
- Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
- Système à entrée Air-Wave™
- Canal de pression négatif Contain-Air™
- Fourniture et évacuation de filtres HEPA efficaces à 99,99 %. Filtres ULPA efficaces à 99,999 % disponibles
- Écran LCD couleur à portée de vue, monté en intérieur, avec système d’exploitation MyLogic. Affiche la durée de vie du filtre, les messages d’état pour les conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles
- Éclairage LED lumineux de 90 à 150 pieds-bougies sans éblouissement, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
- Lunettes de sécurité en verre trempé de 1/4 po à fermeture complète
- Grille d’entrée incurvée en acier inox avec fentes d’aération secondaire pour réservoir d’air
- Deux prises duplex électriques. Acier inox à montage encastré avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption du défaut à la masse (115 V)
- Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur du système Smart-Start™
- Le système Night-Smart™ réduit la vitesse du ventilateur lorsque le châssis est fermé
- Intérieur en acier inox étanche et extérieur en acier recouvert de poudre
- Prise amovible située sous la surface de travail
- Verrou électronique de sécurité activé par code
- Ouverture des châssis de 22,6 po (57 cm) max. et hauteur de visualisation de 27,0 po (69 cm)
- Châssis incliné à 10° avec mécanisme de levage simple et symétrique
- Commande à pavé tactile conforme à la norme ADA sur le montant droit
- Niveau sonore de < 63 dB
- Charge thermique de 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
- Surface de travail avec vaisselle, en acier inox de type 304, sans soudure, amovible, avec boutons de levage
- Boîtier Scope-Ready™ composé de coupe de châssis de 7,0 po de large x 10,5 po de haut (18 x 27 cm) et de joint Pure-Vu™ avec col en acier revêtu de poudre. La plateforme d’isolement Stand-Still™ est requise et vendue séparément
- Ensemble Temp-Zone™ composé d’une zone de travail à température contrôlée, 10,5 po (27 cm) de large x 12,0 po (30 cm) de profondeur (modèles de 7,0 x 12,0 po sur 3 pieds) situés sur le côté gauche de la surface de travail. Circulateur requis (non inclus). Exigences du circulateur : débit minimum de 0,4 à 0,5 gpm (1,5 à 1,9 l/min), volume type de 6 litres et température de 0 à 50°C (refroidisseur / chauffage)
- Vitesse d’entrée nominale de 105 fpm (0,5 m/s)
- Vitesse de sortie nominale de 55 fpm (0,3 m/s)
- Recyclage de l’air à environ 70 %
- Profondeur totale x hauteur : 79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 in)
- Cordon d’alimentation de 10 pi (3 m) avec prise
- Minuterie et horloge numérique intégrées
- Garantie de cinq ans
- Conforme à la norme NSF International
- Support de base télescopique non soudé approuvé par la norme NSF en option inclus sur certains modèles
- Ensemble d’accessoires en option (accessoire(s) fixe(s) de maintenance conforme(s) à la norme ADA avec vanne(s) à bille et porte-câbles Vacu-Pass™ approuvés par la NSF) inclus sur certains modèles
- Tous les modèles nécessitent une base de support si l’option de support non soudé n’est pas sélectionnée
Specifications
Acier inoxydable | |
Purifiertrade; Cell Logictrade;+ | |
2, Deux | |
22,9 cm | |
Armoire avec accessoires, ensembles Temp-Zone et Scope-Ready, support de base | |
de 226,8 à 242,1 cm | |
5 ans | |
31,2 in |
Type A2 | |
lt; 63 dB | |
89,3 à 95,3 in | |
226,8 à 242,1 cm | |
LED | |
9 in | |
50/60 Hz | |
79,248 cm |