Learn More
Merck Système de microbilles magnétiques de protéine G PureProteome™
Élimine la variabilité et optimise la récupération. Contrairement aux méthodes classiques, qui nécessitent une centrifugation et une aspiration soigneuse, ces microbilles sont isolées à l’aide d’un rack magnétique. Ceci permet l’élimination totale des tampons pour la récupération complète des microbilles et l’absence de dilution de l’échantillon.
Marque:  Merck LSKMAGG10
Code produit. 11740343
  • 2010.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Rack Magna Grip™, huit puits (réf. fabricant20-400)
Description
Description
  • Lienr 1,5 à 3,5 μg d’IgG de lapin par μl de suspension
  • Plus de 6x la capacité de liaison des microbilles magnétiques compétitives
  • Élimination totale des tampons sans perte d’échantillon pour des résultats cohérents
  • Les microbilles sont immobilisées en quelques secondes
  • Économiques
  • Granulométrie : 10 μm
  • Non recommandées pour l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Dosages de déplétion sérique et d’immunoprécipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2,5 à 3,5 mu;g/mu;l
10 μm
Déplétion sérique, immunoprécipitation
2°C à 8°C
10 ml
Système de microbilles magnétiques-protéine G
Promotions
Sauf indication contraire dans le catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, ces produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, toute utilisation commerciale non autorisée, utilisation diagnostique in vitro, utilisation thérapeutique ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.