Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well PCR Plates for Roche™ Lightcycler™
These 96-well PCR plates come in natural color or opaque white.
47.65€ - 50.70€
Spécification
Array | 8 x 12 |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Volume (métrique) du puits | 0,1 mL |
Nbre de puits | 96 |
Nbre par carton | 100/Carton |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17597946
|
Labcon™
3962-520-000-9 |
Naturel |
50.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17507956
|
Labcon™
3962-521-000-9 |
Blanc |
47.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Spécification
8 x 12 | |
0,1 mL | |
100/Carton | |
128,6 mm | |
16,6 mm |
Polypropylène | |
96 | |
10/paquet | |
96,2 mm |