Learn More
Labcon™ Plaques PCR PurePlus™ à profil bas et à 96 puits avec demi jupe
Cette plaque PCR à profil bas et à 96 puits contient une demi jupe pour les thermocycleurs populaires.
Marque:  Labcon™ 3976-520-000-9
Code produit. 17537956
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • À utiliser avec les thermocycleurs
Spécification
Spécification
8 x 12
0,1 mL
100/Carton
10 racks/sachet, 10 sachets/boîte
86 mm
Polypropylène
96
10/paquet
126,2 mm
15,7 mm