Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
These deep well forensic plates have square wells and a conical bottom.
Marque: Labcon™ 3905-525-010-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaques DeepWell à 96 puits profonds avec puits carrés et fond conique
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
USP classe VI | |
Autoclavable | |
PurePlus™ | |
Résine en polypropylène | |
2 mL | |
V | |
PCR | |
10/paquet | |
Oui | |
127,8 mm | |
43,94 mm |
Sans couvercle | |
Boîte | |
Oui | |
96 | |
Stérile | |
Oui | |
100/Carton | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte | |
-80°C | |
85,6 mm |