Learn More
Labcon Plaques PCR à profil bas à 96 puits de 0,2 ml PurePlus™ avec jupe complète pour les thermocycleurs en temps réel
Avec grille de référence imprimée
Marque: Labcon 3968-520-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaques PCR à 96 puits avec jupe pour thermocycleurs PCR en temps réel
- Avec grille de référence imprimée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Autoclavable | |
PurePlus™ | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
0,2 mL | |
V | |
PCR | |
Oui | |
Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C |
Sans couvercle | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte | |
Blanc | |
Plaque | |
96 | |
Non stérile | |
Oui | |
10 plaques/boîte | |
RT |