Learn More
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™
S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
Marque: Labcon 3940-550-000-9
Description
- Tubes à barrette PCR avec 8 puits pour la plupart des thermocycleurs
- S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
0,2 ml | |
PurePlus™ | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Oui | |
Bouchons de barrettes vendus séparément | |
Autoclavable | |
Rechargeable |
Naturel | |
125 barrettes/sachet | |
Non stérile | |
Oui | |
Température ambiante | |
8 puits pour la plupart des thermocycleurs | |
Oui |