Learn More
Invitrogen™ Kit de purification plasmidique Maxi exempt d’endotoxines PureLink™ Expi
Purifiez l’ADN plasmidique exempt d’endotoxines dans la moitié du temps. Le kit de purification de plasmides Maxi sans endotoxines Invitrogen™ PureLink™ Expi permet une isolation rapide et simple de l’ADN plasmidique sans endotoxines à l’aide d’une résine échangeuse d’anions améliorée.
148.00€ - 884.00€
Spécification
Contenu et stockage | •Tampon de resuspension • Indicateur de lyse • RNase A • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • Tampon d’élimination d’endotoxines • Tampon de nettoyage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi Maxi • Colonne de liaison d’ADN Expi Maxi • Tubes coniques de 50 ml Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de conserver plasmidiques |
---|---|
Format | Colonne de centrifugation |
Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
Type d’échantillon | Bactéries |
Balance | Maxi |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15756003
|
Invitrogen™
A33073 |
4 préparations |
148.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15722362
|
Invitrogen™
A31217 |
10 préparations |
356.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15768227
|
Invitrogen™
A31231 |
25 préparations |
884.00€
25 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de purification de maxi plasmides sans endotoxine PureLink Expi permet un isolement rapide et simple de l’ADN plasmidique sans endotoxine à l’aide d’une membrane échangeuse d’anions améliorée. En seulement 90 minutes, purifiez jusqu’à 1,5 mg d’ADN plasmidique de haute qualité qui convient aux applications de transfection avancées telles que la transfection de lignées cellulaires sensibles ou l’ingénierie génomique.Les avantages du kit de purification de maxi plasmides sans endotoxine PureLink Expi comprennent :
• Protocole simple et rapide : purification en 90 minutes généralement
• Rendement élevé : isolement jusqu’à 1,5 mg d’ADN plasmide de haute qualité
• Plasmide sans endotoxine : inférieur à 0,1 EU / µg, idéal pour les applications sensibles
• Haute pureté : très faibles niveaux de contamination des protéines, de l’ARN et de l’ADN génomique
• Compatibilité : adapté aux systèmes d’expression ExpiCHO et Expi293
• Composants sans endotoxine : tampon d’élution, eau et tubes de stockage plasmidique exempts d’endotoxine
Protocole simple et rapide
Contrairement à d’autres systèmes de purification de plasmides sans endotoxine basés sur l’échange d’anions, le kit de purification des plasmides sans endotoxine PureLink Expi Maxi utilise la filtration par centrifugation ou par vide pour la clarification de lysat et la purification de l’ADN plasmide. Aucune attente pour les colonnes à écoulement par gravité et l’intégralité de la purification dure généralement 90 minutes (y compris l’étape de précipitation finale).
Plasmide sans endotoxine
Purifiez le plasmide sans endotoxine (0,1 UE/µg) idéal pour les applications sensibles telles que la transfection de cellules primaires, l’ingénierie génomique et la recherche sur la thérapie génique ou les vaccins plasmides in vivo.
Compatible avec les systèmes d’expression ExpiCHO et Expi293
Le plasmide purifié à l’aide du kit de purification de plasmides sans endotoxine PureLink Expi Maxi est entièrement compatible avec les systèmes d’expression de cellules de mammifères transitoires Gibco ExpiCHO et Expi293.
Une qualité supérieure grâce à des composants exempts d’endotoxine
Soyez assuré que le kit est de haute qualité et dispose de tampons d’élution sans endotoxine, d’eau et de tubes de stockage de plasmides supplémentaires pour plus de tranquillité d’esprit.
Spécification
•Tampon de resuspension • Indicateur de lyse • RNase A • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • Tampon d’élimination d’endotoxines • Tampon de nettoyage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi Maxi • Colonne de liaison d’ADN Expi Maxi • Tubes coniques de 50 ml Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de conserver plasmidiques |
|
Colonne d’échange d’anions | |
Maxi | |
Clonage, PCR | |
> ADN plasmidique de 1 mg (de grande taille), > ADN plasmidique de 200 µg (de grande taille) | |
Kit de purification plasmidique | |
ADN plasmide |
Colonne de centrifugation | |
Bactéries | |
Mammifère | |
Protocoles manuels | |
PureLink™ | |
Température ambiante | |
90 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.