Learn More
Kartell™ Verres de montre en PTFE
Utilisez un verre de montre pour l’évaporation des liquides, le maintien des solides lors du pesage d’un échantillon et dans les situations où une contamination croisée pourrait se produire. Le verre de montre en PTFE Kartell™ présente une bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
Marque: Kartell™ 0064600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique, mécanique et thermique supérieure
- Peut être utilisé en toute sécurité et en continu à des températures allant jusque 250°C
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Rond | |
Rond | |
126,36 mm |
PTFE | |
Verre de montre |