Learn More
Bohlender™ Manchons de joint rodé sphérique en PTFE
Assure une étanchéité sous vide fiable avec un faible taux de fuite.
Marque: Bohlender™ H931-04
Description
- Résistance à des températures allant de −200°C à +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Adapté au vide
- Réutilisable
- En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
- Faible taux de fuite de moins de 1 x 0,01 mbar
- Structure robuste pour une utilisation continue
- Pour taille américaine standard 18 KS
Spécification
Fournit des joints d’étanchéité sous-vide | |
Manchon à joint rodé sphérique | |
Norme US 18 KS |
PTFE | |
−200° à +250°C |