Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement en PTFE ultra-pure avec tuyau de décharge
Offre une résistance élevée aux produits chimiques et un transfert sûr, même avec des liquides qui attaquent des matériaux classiques tels que le PP ou le PVC.
749.00€ - 805.00€
Spécification
Comprend | Tube de décharge |
---|---|
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | PTFE |
Type | Pompe de transvasement |
Applications | Les liquides qui attaquent les matériaux classiques tels que le PP ou le PVC peuvent désormais être transférés en toute sécurité (sauf pour le fluor élémentaire), en transférant des liquides ultra-purs |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11901591
|
Buerkle™
5606-0601 |
270 ml/pression |
749.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11911591
|
Buerkle™
5606-1001 |
400 ml/coup |
805.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pièces en contact avec le milieu fabriquées en PTFE et en FEP
- Convient au transfert des liquides ultra-purs
- Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et stoppe l’égouttement une fois le transfert terminé
- Le tuyau de décharge mesure 1,2 m
- Tube d’immersion de diamètre 32 mm
- Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
- Qualité supérieure, garantie de 3 ans
Spécification
Tube de décharge | |
PTFE | |
Les liquides qui attaquent les matériaux classiques tels que le PP ou le PVC peuvent désormais être transférés en toute sécurité (sauf pour le fluor élémentaire), en transférant des liquides ultra-purs |
1 de chaque | |
Pompe de transvasement |