Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Utilisez cette tubulure pour le transport de produits agressifs tels que les acides, les lessives, les gaz et les solvants. La tubulure en PTFE Bohlender™ BOLA™ présente une résistance chimique élevée et résiste à des températures comprises entre -200 et +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
42.44€ - 138.00€
Spécification
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
15293179
Afficher les documents
Bohlender™
S1810-50
6 mm 8 mm
78.00€
3m
Expédition estimée: 12-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15243179
Afficher les documents
Bohlender™
S1810-32
2 mm 4 mm
138.00€
10m
Expédition estimée: 12-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15213179
Afficher les documents
Bohlender™
S1810-10
0,8 mm 1,6 mm
42.44€
10m
Expédition estimée: 12-09-2025
Description
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Spécification
Spécification
FDA, USP classe VI
PTFE
-200°C
Translucide à blanc laiteux
Autoclavable
Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
1/boîte
260°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™