Learn More
Cytiva Tubulure en PTFE
Utilisé comme accessoire sur les systèmes de chromatographie. La tubulure en PTFE Cytiva présente un dia. int. de 1,6 mm
Marque: Cytiva 18-1121-16
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03780kg
Description
- Longueur de 3 m
- Polytétrafluoroéthène (PTFE)
- D.E. 3,18 mm
Spécification
de dia. int. | |
3,18 mm | |
3 m | |
PTFE |