Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE, bobine de 250 pi
Adapté aux applications chimiques et de laboratoire exigeantes
885.00€ - 1710.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 3A ; FDA ; NSF-61 ; NSF-51 ; ADCF ; sans DEHP ; pharmacopée européenne ; sans phtalate ; USP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (impériale) | 250 pieds |
Longueur totale (métrique) | 76,2 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487543
|
Masterflex™
95231-08 |
6,4 mm |
1710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760139
|
Masterflex™
95231-00 |
1,6 mm |
885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure en PTFE offre une excellente résistance chimique.
- Disponible en rouleaux pour une polyvalence accrue.
- Convient à une utilisation dans une large gamme de températures, allant de -400 à +500°F (-240 à +260°C).
- La résine est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550) pour les applications de haute pureté.
- Translucide.
- Stérilisez en autoclavage.
Spécification
3A ; FDA ; NSF-61 ; NSF-51 ; ADCF ; sans DEHP ; pharmacopée européenne ; sans phtalate ; USP | |
PTFE | |
76,2 m | |
250 pi/boîte. | |
Translucide |
Autoclavables | |
250 pieds | |
0,8 mm | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |