Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation triangulaire avec rainures en PTFE
Les barreaux d’agitation triangulaires avec rainures en PTFE Fisherbrand™ sont efficaces pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage. Ils offrent une excellente turbulence à toutes les vitesses et peuvent être utilisés sur des surfaces irrégulières.
18.25€ - 32.35€
Spécification
Description | Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
---|---|
Matériau | PTFE with Alnico V Magnet Core |
Quantité | 1 |
À utiliser avec (équipement) | Uneven surfaces |
Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16205761
|
Fisherbrand™
001.1812 |
12 mm | 6 mm | N/A | ||||||
16215761
|
Fisherbrand™
001.1825 |
25 mm | 8 mm | N/A | ||||||
16225761
|
Fisherbrand™
001.1835 |
35 mm | 9 mm | N/A | ||||||
16235761
|
Fisherbrand™
001.1850 |
50 mm | 12 mm | N/A | ||||||
16245761
|
Fisherbrand™
001.1880 |
80 mm | 18 mm | N/A | ||||||
Description
- Encapsulé en PTFE
- Noyau magnétique Alnico-V
- Finition polie pour réduire le prélèvement et la contamination
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures comprise entre -200°C et +280°C
- Faciles à nettoyer
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar | |
1 | |
-200°C à +280°C |
PTFE with Alnico V Magnet Core | |
Uneven surfaces |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation triangulaire avec rainures en PTFE