Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints rodés en verre standard pour éviter l’utilisation de graisse.Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™, de longueur B pour l’Europe, convient aux applications sous vide faible ou moyen.
Marque: Fisherbrand™ 019.170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Fonctionne avec un vide moyen à faible
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Élimine le besoin de graisse
- Épaisseur de la paroi : 0,05mm
- Les manchons sont inertes
Spécification
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse | |
51 mm | |
Gaines PTFE | |
–200 à +280°C | |
71 mm | |
Paroi mince |
Bouchons de connexion en verre | |
PTFE | |
1/boîte | |
0,05mm | |
71/51 |