Learn More
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE
Corps en PTFE pur. Le bécher Thermotech en PTFE Fisherbrand™ est doté d’une base de carbone en PTFE à stabilisation spécialement formulée comme un moulage unique.
53.45€ - 71.70€
Spécification
Couleur Blanc
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Chauffage de produits chimiques sur plaque chauffante
Température (métrique) de fonctionnement max. 280°C
Type Bécher
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10630034
Afficher les documents
Fisherbrand™
007.0100
100 ml
53.45€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10736934
Afficher les documents
Fisherbrand™
007.0250
250 mL
63.30€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10746934
Afficher les documents
Fisherbrand™
007.0400
400 ml
71.70€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
Description
  • Surface interne en PTFE pur totalement inerte
  • Chauffante jusqu’à 270°C
  • Transfert thermique amélioré
Spécification
Spécification
Blanc
Chauffage de produits chimiques sur plaque chauffante
Bécher
Non
PTFE
280°C
Autoclavable
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE