Learn More
Cowie Technology™ Robinets d’arrêt droits en PTFE
Les robinets d’arrêt droits en PTFE Cowie Technology™ sont dotés d’un corps et d’un bouchon en PTFE pur et associent toutes les propriétés souhaitables du robinet d’arrêt Ultimate Laboratory.
Marque: Cowie Technology™ 016.004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Performances moyennes en matière de pression sous vide
- Produit incassable
- Chimiquement inerte
- Sans graisse
- Fournis avec des bras latéraux en verre borosilicaté
Spécification
Straight Through | |
Straight Through Stopcock | |
Autoclavable | |
1 Each | |
PTFE |
4 mm | |
PTFE | |
10 mm | |
Borosilicate glass sidearms |