Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation en PTFE
En PTFE. La tige d’agitation comprend des spatules à chaque extrémité.
14.75€ - 17.80€
Spécification
Diamètre (métrique) | 8 mm |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 1 |
Comprend | Extrémités en forme de spatules |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10185390
|
BRAND™
136215 |
200 mm |
14.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10657661
|
BRAND™
136225 |
300 mm |
17.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10370091
|
BRAND™
136220 |
250 mm |
16.45€
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- En PTFE
- Avec extrémités en forme de spatules
Spécification
8 mm | |
PTFE | |
1 | |
Extrémités en forme de spatules |