Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible Fisherbrand™ est autoclavable et comprend un anneau de rotation.
Brand: Fisherbrand™ 001.1732
Description
- Garanti inerte et étanche
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Specifications
Oui | |
Blanc | |
32 x 8 x 8 mm | |
8 mm | |
8 mm | |
2/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Anneau en PTFE | |
32mm | |
Cylindrique |